Learn More
DWK Life Sciences Jarras de boca ancha Wheaton™ con tapón de PP blanco prefijado
Código de producto. 12437381 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 36
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12437381 125 mL paquete de 36
1 options
Código de producto. 12437381 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W209902
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para muestras sólidas
  • Polipropileno
  • Resistentes a productos químicos.
  • Tapón de rosca: 58-400
  • Blanco
  • 125 ml (4 onzas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 mL
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Blanco
Diámetro (imperial) 2,09 in
Incluye Tapón de rosca
Material Polipropileno
Color del tapón Blanco
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 68 mm
Tipo de producto Tarro
Altura (imperial) 2,67 in
Revestimiento del tapón Sin revestir
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 58-400 mm
Diámetro (métrico) 53 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca