Learn More
DWK Life Sciences Jarras con tapón de rosca de polipropileno Wheaton™
Codice prodotto. 12497381 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 mL
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Esterilizables en autoclave:
No esterilizable en autoclave
Color:
Translúcido
Transparente
Dimensione della confezione:
paquete de 24
paquete de 36
paquete de 48
paquete de 72
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacidad (métrico) Esterilizables en autoclave Color Dimensione della confezione
12497381 125 ml No esterilizable en autoclave Translúcido paquete de 36
12437391 30 ml No esterilizable en autoclave Transparente paquete de 72
12477381 30 ml No esterilizable en autoclave Translúcido paquete de 72
12447391 60 mL No esterilizable en autoclave Transparente paquete de 48
12487381 60 mL No esterilizable en autoclave Translúcido paquete de 48
12427381 60 mL No esterilizable en autoclave Translúcido paquete de 48
12457391 125 ml No esterilizable en autoclave Transparente paquete de 36
12467391 250 ml No esterilizable en autoclave Transparente paquete de 36
12407391 250 ml No esterilizable en autoclave Translúcido paquete de 36
12447381 250 ml No esterilizable en autoclave Translúcido paquete de 36
12417391 500 ml No esterilizable en autoclave Translúcido paquete de 24
12477391 500 ml No esterilizable en autoclave Transparente paquete de 24
12457381 500 ml No esterilizable en autoclave Translúcido paquete de 24
12427391 1000 ml No esterilizable en autoclave Translúcido paquete de 24
12487391 1000 ml No esterilizable en autoclave Transparente paquete de 24
12467381 1000 ml No esterilizable en autoclave Translúcido paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12497381 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W209908
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.85€
    83.32€ / paquete de 36
    Ahorro 8.53€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-05-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
WHEATON™ Los tarros de boca ancha en polipropileno y poliestireno con tapón de rosca son recipientes duraderos disponibles en PP o PS con tapones de rosca de PP sin forro o espuma. Los tarros de PP con tapones sin revestimiento son autoclavables, ideales para el almacenamiento seguro de muestras sólidas y polvos.
  • Recipiente duradero con una buena resistencia química
  • Tapón de rosca de polipropileno blanco premontado sin revestimiento o con revestimiento de espuma de polietileno
  • El recipiente de polipropileno se puede esterilizar en autocla
Specifica
Capacidad 125 ml
Capacidad (métrico) 125 ml
Color Translúcido
Diámetro (imperial) 2,08 in
Incluye Tapón de rosca
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Color del tapón Blanco
Claridad Natural
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Altura (métrico) 68 mm
Altura (imperial) 2,67 in
Chemical Label Sin marcar
Revestimiento del tapón Polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 58-400 mm
Diámetro (métrico) 53 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 4,2 oz
Forma Forma redonda
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Tarro
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.