Learn More
DWK Life Sciences Frascos graduados Valumetric™ Wheaton™: Sin tapones.
Código de producto. 12349889 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
paquete de 288
paquete de 432
paquete de 48
paquete de 96
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12349889 500 ml paquete de 48
12309889 30 ml paquete de 432
12319889 60 ml paquete de 288
12329889 125 ml paquete de 144
12339889 250 ml paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12349889 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W216993
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.40€
    84.34€ / paquete de 48
    Ahorro 10.06€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
WHEATON™ Botellas graduadas Valumetric™ : Sin tapas son ideales para almacenar y muestrear sólidos, materiales en polvo seco y líquidos. Fabricadas con WHEATON™ 800 cristales que cumplen con USP los estándares Tipo III, con graduaciones dobles de mL y oz.
  • Ideal para usarse como botellas de muestra para sólidos, polvos secos, muestras de suelo y almacenamiento de muestras
  • Fabricado con Wheaton 800 cristales que cumplen USP con los estándares Tipo III
  • Se graduó tanto en mL como en oz. para una medición más cómoda
  • Se vende sin tapas, lo que permite compatibilidad con opciones de cierre preferidas
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,9 in
Material Vidrio sodocálcico
Esterilidad No estéril
Color del tapón Negro
Closure Included No
Graduated Sí
Boca De rosca
Altura (métrico) 145 mm
Altura (imperial) 5,7 in
Revestimiento del tapón Polyseal
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 70 a 400 mm
Diámetro (métrico) 76 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 16 oz
Forma Forma redonda
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Tarro de pruebas