Learn More
DWK Life Sciences Frascos graduados Valumetric™ Wheaton™: Sin tapones.
Código de producto. 12309889 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
paquete de 288
paquete de 432
paquete de 48
paquete de 96
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12309889 30 ml paquete de 432
12319889 60 ml paquete de 288
12329889 125 ml paquete de 144
12339889 250 ml paquete de 96
12349889 500 ml paquete de 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12309889 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W216989
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el almacenamiento de muestras de sólidos, materiales en polvo seco y líquidos
  • Ideales para su uso como frascos de muestras
  • Útiles para polvos secos, muestras de suelo y almacenamiento de muestras
  • Hecho de Wheaton 800 vidrios, que cumplen USP Normas de tipo III
  • Graduados en ml y oz.
Tapón fenólico negro esterilizable en autoclave con revestimiento de caucho.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1,3 in
Material De cristal
Color del tapón Negro
Altura (métrico) 68 mm
Altura (imperial) 2,6 in
Revestimiento del tapón Polyseal
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 33-400 mm
Diámetro (métrico) 34 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca