Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Botellas graduadas Valumetric™ con tapón blanco de PP y forro de espuma de PE con cara de PTFE
Código de producto. 10709674 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10709674 500 ml paquete de 24
10264682 30 mL paquete de 48
10663533 60 ml paquete de 48
10552383 125 ml paquete de 24
10475052 250 ml paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10709674 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W216975
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    143.85€ / paquete de 24
    Ahorro 2.15€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
WHEATON™ Las botellas graduadas Valumetric™ con tapón blanco de PP y revestimiento de espuma de PE con cara de PTFE son ideales para almacenar sólidos, polvos secos y líquidos. Fabricadas en vidrio transparente USP tipo III de sodio-cal, graduadas tanto en mL como en oz para facilitar la medición de volumen.
Para el almacenamiento de muestras de sólidos, materiales en polvo seco y líquidos
  • Ideal para usarse como botellas de muestra para sólidos, polvos secos, muestras de suelo y almacenamiento de muestras
  • Fabricado con Wheaton 800 cristales transparentes de sodio-cal que cumplen USP con los estándares Tipo III
  • Graduado tanto en mL como en oz para facilitar la medición del volumen
  • Tapa de polipropileno blanco con revestimiento de polietileno espumado con cara de PTFE para un sellado seguro y resistente a productos químicos
  • Fácil eliminación del contenido.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,9 in
Material De cristal
Esterilidad No estéril
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 147 mm
Altura (imperial) 5,7 in
Revestimiento del tapón PTFE/polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 70 a 400 mm
Diámetro (métrico) 76 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 16 oz
Forma Forma redonda
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Tarro de pruebas