Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Botellas graduadas Valumetric™ con tapón blanco de PP y forro de espuma de PE con cara de PTFE
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Para el almacenamiento de muestras de sólidos, materiales en polvo seco y líquidos
- Ideal para usarse como botellas de muestra para sólidos, polvos secos, muestras de suelo y almacenamiento de muestras
- Fabricado con Wheaton 800 cristales transparentes de sodio-cal que cumplen USP con los estándares Tipo III
- Graduado tanto en mL como en oz para facilitar la medición del volumen
- Tapa de polipropileno blanco con revestimiento de polietileno espumado con cara de PTFE para un sellado seguro y resistente a productos químicos
- Fácil eliminación del contenido.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 30 mL |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 1,3 in |
| Material | De cristal |
| Esterilidad | No estéril |
| Color del tapón | Blanco |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 70 mm |
| Mostrar más |