Learn More
DWK Life Sciences Frascos graduados Valumetric™ Wheaton™: Tapón de polipropileno blanco con revestimiento de polivinilo
Código de producto. 12379879 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 mL
125 ml
125 mL
250 mL
500 mL
Cantidad:
144/Pk.
24/Pk.
288/Pk.
432/pk.
48/Pk.
96/Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
paquete de 24
paquete de 288
paquete de 432
paquete de 48
paquete de 96
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
12379879 500 mL 48/Pk. paquete de 48
10021382 30 mL 48/Pk. paquete de 48
12339879 30 mL 432/pk. paquete de 432
10275352 60 mL 48/Pk. paquete de 48
12349879 60 mL 288/Pk. paquete de 288
12359879 125 mL 144/Pk. paquete de 144
10284632 125 ml 24/Pk. paquete de 24
10643533 250 mL 24/Pk. paquete de 24
12369879 250 mL 96/Pk. paquete de 96
10163532 500 mL 24/Pk. paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 12379879 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W216986
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    159.66€ / paquete de 48
    Ahorro 2.34€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
WHEATON™ Botellas graduadas Valumetric™ : Con tapón blanco de PP y revestimiento de polivinilo son ideales para almacenar y muestrear sólidos, materiales en polvo seco y líquidos. Fabricadas en vidrio transparente USP tipo III de soda-cal con graduaciones dobles de mL y oz.
Para el almacenamiento de muestras de sólidos, materiales en polvo seco y líquidos
  • Ideal para usarse como botellas de muestra para sólidos, polvos secos, muestras de suelo y almacenamiento de muestras
  • Fabricado en vidrio transparente Wheaton USP tipo III de soda-cal
  • Me gradué tanto en mL como en Australia para facilitar la medición
  • Tapa de polipropileno blanco con forro de polivinilo incluido
  • Disponible en cantidades individuales y en cajas a granel
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,9 in
Material De cristal
Cantidad 48/Pk.
Esterilidad No estéril
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 147 mm
Altura (imperial) 5,7 in
Revestimiento del tapón Poli/vinilo
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 70 a 400 mm
Diámetro (métrico) 76 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 16 oz
Forma Forma redonda
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Tarro de pruebas