Learn More
DWK Life Sciences Frascos graduados Valumetric™ Wheaton™: Tapón de polipropileno blanco con revestimiento de polivinilo
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Para el almacenamiento de muestras de sólidos, materiales en polvo seco y líquidos
- Ideales para su uso como frascos de muestras
- Útiles para polvos secos, muestras de suelo y almacenamiento de muestras
- Hecho de Wheaton 800 vidrios, que cumplen USP Normas de tipo III
- Graduados en ml y oz.
Tapón fenólico negro esterilizable en autoclave con revestimiento de caucho.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Capacidad (imperial) | 4 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 2 in |
| Material | De cristal |
| Cantidad | 24/Pk. |
| Color del tapón | Blanco |
| Altura (métrico) | 104 mm |
| Altura (imperial) | 4 in |
| Revestimiento del tapón | Poli/vinilo |
| Mostrar más |