Learn More
DWK Life Sciences Frascos graduados Valumetric™ Wheaton™: Con tapón fenólico negro y revestimiento de Poly-Seal
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Ideales para su uso como frascos de muestras
- Útiles para polvos secos, muestras de suelo y almacenamiento de muestras
- Hecho de Wheaton 800 vidrios, que cumplen USP Normas de tipo III
- Graduados en ml y oz.
Tapón fenólico negro esterilizable en autoclave con revestimiento de caucho.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 60 mL |
| Capacidad (imperial) | 2 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 1,6 in |
| Material | De cristal |
| Cantidad | 432/caja |
| Color del tapón | Negro |
| Altura (métrico) | 85 mm |
| Altura (imperial) | 3,3 in |
| Revestimiento del tapón | Polyseal |
| Mostrar más |