Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Botellas graduadas Valumetric™ con tapa fenólica negra y Poly-Seal forro
Código de producto. 10709864 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 mL
Cantidad:
432/caja
48/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 288
paquete de 432
paquete de 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
10709864 60 mL 48/caja paquete de 48
10683533 30 mL 48/caja paquete de 48
12389879 30 mL 432/caja paquete de 432
12399879 60 mL 432/caja paquete de 288
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10709864 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W216977
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    108.02€ / paquete de 48
    Ahorro 1.98€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
WHEATON™ Las botellas graduadas Valumetric™ con tapa Poly-Seal y forro fenólicos negros son ideales para almacenar y muestrear sólidos, polvos secos y líquidos. Fabricadas en vidrio transparente USP tipo III de sodio-cal, graduadas en mL y oz., con tapa Poly-Seal y forro fenólico negro autoclavable.
  • Ideal para almacenar y muestrear sólidos, polvos secos y líquidos
  • Fabricado con vidrio transparente USP tipo III de sodio-cal para compatibilidad química fiable
  • Se graduó tanto en mL como en oz. para una medición más cómoda
  • La tapa fenólica negra con Poly-Seal forro proporciona un cierre seguro y resistente a fugas
  • Tamaño de tapa 33-400 para facilitar el manejo y el sellado
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 mL
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1,6 in
Material De cristal
Cantidad 48/caja
Esterilidad No estéril
Color del tapón Negro
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 85 mm
Altura (imperial) 3,3 in
Revestimiento del tapón Polyseal
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 38-400 mm
Diámetro (métrico) 42 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 2 oz
Forma Forma redonda
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Tarro de pruebas