Learn More
Beschreibung
- Fabricado en vidrio borosilicato Tipo I de alta calidad (GL 25/GL 45), disponible de 25 mL a 20 L
- La tapa protectora evita la contaminación en el frasco durante el almacenamiento y el transporte
- Entrega por lote único para trazabilidad total
- Certificado de Análisis (CoA) proporcionado con cada entrega
- Inspección visual 100% realizada en cada unidad
- Análisis de la resistencia hidrolítica según PE USP y JP para cada lote
- Gestión de control de cambios con notificación al cliente en caso de cambios
- 100% de trazabilidad en todos los pasos de la fabricación
- Archivo maestro de medicamentos disponible
- Cumple con los requisitos de las farmacopeas internacionales
Spezifikation
Spezifikation
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Fabricación de medicamentos farmacéuticos y productos biotecnológicos; Almacenamiento y transporte de API, intermediarios farmacéuticos a granel, ingredientes y medios |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Cantidad | 10/paq. |
| Esterilidad | No estéril |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
| Closure Included | No |
| Graduated | Sí |
| Boca | Estrecha |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?