Descripción
- Fabricado en vidrio neutro borosilicato 3.3 tipo 1
- Incluye cubiertas protectoras contra el polvo
- Graduado
- No incluye tapones de rosca
- Disponible en volúmenes que van desde 25 ml a 20 l.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 10 l |
| Capacidad (métrico) | 10 l |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduated | Sí |
| Boca | Threaded |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Capacidad (imperial) | 338,14 oz |
| Forma | Cylindrical |
| Tipo de producto | Laboratory Bottle |