Descripción
- Fabricado en vidrio borosilicato Tipo I de alta calidad (GL 25/GL 45), disponible de 25 mL a 20 L
- La tapa protectora evita la contaminación en el frasco durante el almacenamiento y el transporte
- Entrega por lote único para trazabilidad total
- Certificado de Análisis (CoA) proporcionado con cada entrega
- Inspección visual 100% realizada en cada unidad
- Análisis de la resistencia hidrolítica según PE USP y JP para cada lote
- Gestión de control de cambios con notificación al cliente en caso de cambios
- 100% de trazabilidad en todos los pasos de la fabricación
- Archivo maestro de medicamentos disponible
- Cumple con los requisitos de las farmacopeas internacionales
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Fabricación de medicamentos farmacéuticos y productos biotecnológicos; Almacenamiento y transporte de API, intermediarios farmacéuticos a granel, ingredientes y medios |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Cantidad | 10/paq. |
| Esterilidad | No estéril |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 25 |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Boca | Estrecha |
| Mostrar más |