Learn More
DWK Life Sciences Frascos de vidrio transparente DURAN™ PURE
BIOPHARMA
Código de producto. 13544960 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
10 l
20.000 mL
2000 ml
20 l
250 ml
25 ml
5000 ml
5000 ml
500 ml
Tamaño de rosca (métrico):
GL 25
GL 45
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 12
paquete de 120
paquete de 210
paquete de 280
paquete de 30
paquete de 360
paquete de 48
paquete de 540
paquete de 940
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de rosca (métrico) Tamaño de la unidad
13544960 2000 ml GL 45 paquete de 10
15360594 25 ml GL 25 paquete de 10
15416474 25 ml GL 25 paquete de 940
15436474 100 ml GL 45 paquete de 540
15380594 100 ml GL 45 paquete de 10
15446474 250 ml GL 45 paquete de 280
15390594 250 ml GL 45 paquete de 10
15336788 500 ml GL 45 paquete de 360
13524960 500 ml GL 45 paquete de 10
13534960 1000 ml GL 45 paquete de 10
15346788 1000 ml - paquete de 210
15356788 2000 ml GL 45 paquete de 120
11945048 5000 ml GL 45 cada uno
15366788 5000 ml - paquete de 48
11955048 10.000 mL GL 45 cada uno
15376788 10 l - paquete de 30
11965048 20.000 mL GL 45 cada uno
15386788 20 l - paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 13544960 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 818016305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.55€
    503.79€ / paquete de 10
    Ahorro 11.76€
    2% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-10-2026
Productos de embalaje primario para requisitos específicos en la industria farmacéutica.
Frascos de vidrio de borosilicato tipo I de alta calidad con rosca GL 25/GL 45 disponibles en tamaños de 25 ml hasta 20 l y diseñados para satisfacer las necesidades de la industria farmacéutica. Los frascos DURAN™ PURE se cierran mediante una tapa protectora para evitar posibles contaminaciones. DWK Life Sciences pone a disposición los Certificados de análisis (CoAs) con cada entrega, lo que garantiza el 100 % de la trazabilidad y el servicio de control de cambios. Los frascos DURAN™ PURE están disponibles con la documentación requerida por las autoridades reguladoras y cumplen con los requisitos de las farmacopeas internacionales.
  • La tapa protectora evita la contaminación en el frasco durante el almacenamiento y el transporte
  • Entrega de un único lote
  • Certificado de análisis (CoA)
  • 100% de inspección visual
  • Análisis de resistencia hidrolítica según EP, USP y JP para cada lote
  • Servicio de control de cambios e información para el cliente en caso de variaciones
  • 100 % de trazabilidad completa desde el inicio de la fabricación
  • archivo principal sobre fármacos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 ml
Color Clear
Para utilizar con (aplicación) Fabricación de medicamentos farmacéuticos y productos biotecnológicos; Almacenamiento y transporte de API, intermediarios farmacéuticos a granel, ingredientes y medios
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 10/paq.
Esterilidad Non-sterile
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Closure Included No
Graduated Yes
Boca Narrow
Diámetro (métrico) 136 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 68 oz.
Forma Round
Desechables Reusable
Tipo de producto Screw Neck Bottle