Learn More
DWK Life Sciences Frasco DURAN™ PURE, con rosca DIN
BIOPHARMA
Código de producto. 11945048 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
10 l
20.000 mL
2000 ml
20 l
250 ml
25 ml
5000 ml
5000 ml
500 ml
Tamaño de rosca (métrico):
GL 25
GL 45
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 12
paquete de 120
paquete de 210
paquete de 280
paquete de 30
paquete de 360
paquete de 48
paquete de 540
paquete de 940
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de rosca (métrico) Tamaño de la unidad
11945048 5000 ml GL 45 cada uno
15360594 25 ml GL 25 paquete de 10
15416474 25 ml GL 25 paquete de 940
15380594 100 ml GL 45 paquete de 10
15436474 100 ml GL 45 paquete de 540
15390594 250 ml GL 45 paquete de 10
15446474 250 ml GL 45 paquete de 280
15336788 500 ml GL 45 paquete de 360
13524960 500 ml GL 45 paquete de 10
13534960 1000 ml GL 45 paquete de 10
15346788 1000 ml - paquete de 210
15356788 2000 ml GL 45 paquete de 120
13544960 2000 ml GL 45 paquete de 10
15366788 5000 ml - paquete de 48
11955048 10.000 mL GL 45 cada uno
15376788 10 l - paquete de 30
11965048 20.000 mL GL 45 cada uno
15386788 20 l - paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 11945048 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 818017301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00€
    182.16€ / paquete de 1
    Ahorro 22.84€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
DURAN™ La botella PURE, con hilo DIN, es una botella de vidrio borosilicato Tipo I de alta calidad desarrollada para las industrias farmacéutica y biotecnológica. Suministrada con cubierta protectora, Certificado de Análisis y documentación completa de trazabilidad para cumplir con los requisitos de la farmacopea internacional.
  • Fabricado en vidrio borosilicato Tipo I de alta calidad (GL 25/GL 45), disponible de 25 mL a 20 L
  • La tapa protectora evita la contaminación en el frasco durante el almacenamiento y el transporte
  • Entrega por lote único para trazabilidad total
  • Certificado de Análisis (CoA) proporcionado con cada entrega
  • Inspección visual 100% realizada en cada unidad
  • Análisis de la resistencia hidrolítica según PE USP y JP para cada lote
  • Gestión de control de cambios con notificación al cliente en caso de cambios
  • 100% de trazabilidad en todos los pasos de la fabricación
  • Archivo maestro de medicamentos disponible
  • Cumple con los requisitos de las farmacopeas internacionales
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5000 ml
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Fabricación de medicamentos farmacéuticos y productos biotecnológicos; Almacenamiento y transporte de API, intermediarios farmacéuticos a granel, ingredientes y medios
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 1Each
Esterilidad No estéril
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Closure Included No
Graduated Sí
Boca Estrecha
Diámetro (métrico) 182 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 169 oz
Forma Forma redonda
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Botella de cuello de rosca