Learn More
DWK Life Sciences Frascos de pared recta transparentes sin tapones Wheaton™
Código de producto. 12309829 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño del tapón:
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 144
paquete de 24
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
12309829 60 mL 53-400 mm paquete de 144
12319829 125 mL 58-400 mm paquete de 24
10676975 250 mL 70-400 mm paquete de 24
12339829 500 mL 89-400 mm paquete de 12
12349829 1000 mL 89-400 mm paquete de 12
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12309829
Marca: DWK Life Sciences W216919
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales
Excelentes para el almacenamiento de muestras y materiales secos, visibles a través del vidrio sodocálcico transparente de Tipo III
  • Las bocas anchas proporcionan un fácil acceso a los contenidos al utilizar cucharas o espátulas
  • Los tapones resistentes a productos químicos cumplen las normativas de la EPA y la FDA
  • Disponible en cajas de cartón prácticas particionadas o Valu-Bulk™
  • Cada caja de frascos en paquetes prácticos incluye etiquetas de comunicación de peligros para la identificación adecuada del contenido y
  • etiquetas a prueba de manipulación para proteger la integridad de las muestras durante el transporte o almacenamiento a largo plazo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Capacidad (métrico) 60 mL
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Transparente
Material Vidrio sodocálcico
Altura (métrico) 48 mm
Altura (imperial) 1,8 in
Tamaño del tapón 53-400 mm
Diámetro (métrico) 55 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.