Learn More
DWK Life Sciences Tarros de paredes rectas transparentes con tapones revestidos de TFE Wheaton™
Código de producto. 10632373 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
89-400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10632373 60 ml 53-400 mm paquete de 24
10317092 125 ml 58-400 mm paquete de 24
11591115 250 ml 70-400 mm paquete de 12
11501125 500 ml 89-400 mm paquete de 12
10275302 1000 ml 89-400 mm paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10632373 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W216908
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales
Excelentes para el almacenamiento de muestras y materiales secos, visibles a través del vidrio sodocálcico transparente de Tipo III
  • Las paredes permiten la extracción completa del contenido
  • El diseño de boca ancha es ideal para muestras sólidas grandes
  • Cada caja de frascos en paquetes prácticos incluye etiquetas de comunicación de peligros para la identificación adecuada del contenido y etiquetas a prueba de manipulación para proteger la integridad de las muestras durante el transporte o almacenamiento a largo plazo
Información de órdenes
Disponible con tapones acoplados o sin tapones. Los tapones se pueden pedir por separado.
Compliance
Vidrio sodocálcico transparente conforme al Tipo III de la Farmacopea Estadounidense (USP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,16 in
Material Vidrio sodocálcico
Color del tapón Blanco
Altura (métrico) 48 mm
Altura (imperial) 1,8 in
Revestimiento del tapón PTFE
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 53-400 mm
Diámetro (métrico) 55 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca