Learn More
DWK Life Sciences Tarros de pared recta transparentes con tapones con revestimiento de polivinilo Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales
Excelentes para el almacenamiento de muestras y materiales secos, visibles a través del vidrio sodocálcico transparente de Tipo III
- Las bocas anchas proporcionan un fácil acceso a los contenidos al utilizar cucharas o espátulas
Cada caja de frascos en paquetes prácticos incluye etiquetas de comunicación de peligros para la identificación adecuada del contenido y etiquetas a prueba de manipulación para proteger la integridad de las muestras durante el transporte o almacenamiento a largo plazo
Información de órdenes
Los tapones se pueden pedir por separado.
Compliance
Vidrio sodocálcico transparente conforme al Tipo III de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 3,58 in |
| Material | De cristal |
| Envase | Paquete práctico |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Color del tapón | Blanco |
| Closure Included | Yes |
| Graduated | No |
| Boca | Wide |
| Mostrar más |