Learn More
DWK Life Sciences Tarros de pared recta transparentes con tapones con revestimiento de polivinilo Wheaton™
Código de producto. 10386942 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
60 mL
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Envase:
Paquete de valor a granel
Paquete práctico
Tamaño de la unidad:
12 PCS
24 PCS
paquete de 144
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Envase Tamaño de la unidad
10386942 125 ml Paquete práctico 24 PCS
10425595 60 mL Paquete de valor a granel paquete de 144
10717944 60 ml Paquete práctico 24 PCS
10051332 250 ml Paquete práctico 12 PCS
10768324 500 ml Paquete práctico 12 PCS
10133342 1000 ml Paquete práctico 12 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10386942 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W216904
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.55€
    47.86€ / paquete de 24
    Ahorro 5.69€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
WHEATON™ Los tarros transparentes de lados rectos con tapas forradas de polivinilo son ideales para muestreos de suelo y aplicaciones medioambientales. Los tarros de vidrio de sós-cal tipo III de boca ancha ofrecen fácil acceso a materiales y muestras secas, con tapones revestidos de polivinilo para un sellado seguro.
Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales
  • La construcción transparente de vidrio tipo III con cal soda permite la inspección visual del contenido
  • El diseño de boca ancha facilita el acceso al usar cucharas o espátulas
  • Las tapas forradas de polivinilo proporcionan un sellado seguro y protector
  • Adecuado para el almacenamiento de materiales secos y muestras
  • Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales
  • Disponible en packs de conveniencia y configuraciones de paquetes valu-bulk
Información de órdenes
Los tapones se pueden pedir por separado.
Compliance
Vidrio sodocálcico transparente conforme al Tipo III de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 ml
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,36 in
Material De cristal
Envase Paquete práctico
Esterilidad No estéril
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Altura (métrico) 68 mm
Altura (imperial) 2,6 in
Revestimiento del tapón Poli/vinilo
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 58 a 400 mm
Diámetro (métrico) 60 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 4 oz
Forma Paredes rectas
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Frasco de lados rectos