Learn More
DWK Life Sciences Tarros de pared recta transparentes con tapones con revestimiento de caucho blanco 14B Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Excelentes para el almacenamiento de muestras y materiales secos, visibles a través del vidrio sodocálcico transparente de Tipo III
- Las bocas anchas proporcionan un fácil acceso a los contenidos al utilizar cucharas o espátulas
- Cada caja de frascos en paquetes prácticos incluye etiquetas de comunicación de peligros para la identificación adecuada del contenido y etiquetas a prueba de manipulación para proteger la integridad de las muestras durante el transporte o almacenamiento a largo plazo
- Disponible con tapón fenólico negro incluido o sin tapones
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 125 mL |
| Capacidad (imperial) | 4 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 2,36 in |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Color del tapón | Negro |
| Altura (métrico) | 68 mm |
| Altura (imperial) | 2,6 in |
| Revestimiento del tapón | Caucho |
| Material del cierre | Fenólico |
| Mostrar más |