Learn More
DWK Life Sciences Frascos de boca ancha estándar transparentes Wheaton™: Sin tapón
Código de producto. 12389839 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
4000 mL
Tamaño del tapón:
48 a 400 mm
58 a 400 mm
63 a 400 mm
83 a 400 mm
89 a 400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 4
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
12389839 4000 mL 89 a 400 mm paquete de 4
12349839 125 mL 48 a 400 mm paquete de 24
12359839 250 mL 58 a 400 mm paquete de 24
12369839 500 mL 63 a 400 mm paquete de 24
12379839 2000 mL 83 a 400 mm paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12389839 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W216938
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.56€
    26.40€ / paquete de 4
    Ahorro 3.16€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
WHEATON™ Botellas estándar transparentes de boca ancha: Sin tapón son ideales para almacenar materiales secos y especímenes. Fabricadas con vidrio transparente tipo III de soda y lima, estas botellas de boca ancha ofrecen fácil acceso al contenido y están disponibles en una variedad de tamaños.
  • Vidrio transparente tipo III de sodio-cal para facilitar la visualización del contenido
  • Diseño de boca ancha para facilitar el acceso al contenido
  • Hombros redondeados
  • Disponible en varios tamaños, desde 4 oz. (125 mL) hasta 128 oz. (4000 mL)
  • Se vende sin tapas, permitiendo su uso con cierre preferido
Información de órdenes
Disponible con tapones acoplados o sin tapones. Los tapones se pueden pedir por separado.
Compliance
Vidrio sodocálcico transparente conforme al Tipo III
Especificaciones
Capacidad (métrico) 4000 mL
Color Transparente
Diámetro (imperial) 6,18 in
Material Vidrio sodocálcico
Esterilidad No estéril
Closure Included No
Graduated No
Boca Ancha
Altura (métrico) 256 mm
Altura (imperial) 10,07 in
Material del cierre PTFE
Tamaño del tapón 89 a 400 mm
Diámetro (métrico) 157 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 64 oz
Forma Paredes rectas
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Frasco de lados rectos