Learn More
DWK Life Sciences Frascos de boca ancha estándar transparentes Wheaton™: Sin tapón
Código de producto. 12349839 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
4000 mL
Tamaño del tapón:
48-400 mm
58-400 mm
63-400 mm
83-400 mm
89-400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 4
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
12349839 125 mL 48-400 mm paquete de 24
12359839 250 mL 58-400 mm paquete de 24
12369839 500 mL 63-400 mm paquete de 24
12379839 2000 mL 83-400 mm paquete de 6
12389839 4000 mL 89-400 mm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12349839 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W216934
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para el almacenamiento de materiales secos y muestras
  • Transparente para facilitar la visualización del contenido
  • Su abertura ancha facilita el acceso al contenido
  • Hombros redondeados
Información de órdenes
Disponible con tapones acoplados o sin tapones. Los tapones se pueden pedir por separado.
Compliance
Vidrio sodocálcico transparente conforme al Tipo III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 mL
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,04 in
Material Vidrio sodocálcico
Altura (métrico) 84 mm
Altura (imperial) 3,3 in
Material del cierre PTFE
Tamaño del tapón 48-400 mm
Diámetro (métrico) 52 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca