Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ AC Botella redonda con tapón blanco de PP y forro de polietileno espumado con cara de PTFE
Código de producto. 10445805 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Tamaño del tapón:
33 a 400 mm
38-400 mm
48 a 400 mm
58 a 400 mm
70 a 400 mm
Dimensione della confezione:
paquete de 24
paquete de 48
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Dimensione della confezione
10445805 250 mL 58 a 400 mm paquete de 24
10326472 30 ml 33 a 400 mm paquete de 48
10298123 60 mL 38-400 mm paquete de 48
12319899 125 mL 48 a 400 mm paquete de 24
12329899 500 mL 70 a 400 mm paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10445805 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W217003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    92.51€ / paquete de 24
    Ahorro 11.49€
    11% Descuento
En stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
WHEATON™ AC La botella redonda con tapón blanco de PP y forro de polietileno espumado con cara de PTFE está hecha de vidrio transparente USP de sodio-cal Tipo III. Más altas y estrechas que los tarros de lados rectos, estas botellas son ideales para polvos secos, muestras de tierra y almacenamiento de muestras.
Ideales para su uso como frascos de muestras
  • Fabricado con vidrio transparente USP tipo III de sodio-cal para compatibilidad química fiable
  • Perfil más alto y estrecho que los tarros de lados rectos para un almacenamiento y manipulación eficientes
  • Tapa de polipropileno blanco con revestimiento de polietileno espumado con cara de PTFE proporciona un cierre seguro y resellable
  • Adecuado para polvos secos, muestras de suelo y almacenamiento de especímenes
  • Disponible en múltiples capacidades para satisfacer una variedad de necesidades de laboratorio
Specifica
Capacidad (métrico) 250 mL
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,44 in
Material Vidrio sodocálcico
Esterilidad No estéril
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Altura (métrico) 129 mm
Altura (imperial) 5,07 in
Revestimiento del tapón Polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 58 a 400 mm
Diámetro (métrico) 62 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 8 oz
Forma Forma redonda
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Frasco de lados rectos
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.