Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ AC Botella redonda con tapón blanco de PP y forro de polietileno espumado con cara de PTFE
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Ideales para su uso como frascos de muestras
- Fabricado con vidrio transparente USP tipo III de sodio-cal para compatibilidad química fiable
- Perfil más alto y estrecho que los tarros de lados rectos para un almacenamiento y manipulación eficientes
- Tapa de polipropileno blanco con revestimiento de polietileno espumado con cara de PTFE proporciona un cierre seguro y resellable
- Adecuado para polvos secos, muestras de suelo y almacenamiento de especímenes
- Disponible en múltiples capacidades para satisfacer una variedad de necesidades de laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 30 ml |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 1,33 in |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Esterilidad | No estéril |
| Color del tapón | Blanco |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 70 mm |
| Mostrar más |