Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ AC Botellas medias redondas con tapa blanca de polipropileno y forro de polivinilo
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Fabricado con vidrio transparente Wheaton 800 de cal soda, cumpliendo USP con los estándares Tipo III
- Perfil más alto y estrecho en comparación con los tarros de lados rectos
- Suministrado con tapa blanca de polipropileno con revestimiento de polivinilo
- Adecuado para polvos secos, muestras de suelo y almacenamiento de especímenes
- Disponible en múltiples capacidades, desde 1 oz (30 mL) hasta 16 oz (500 mL)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 2,99 in |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Esterilidad | No estéril |
| Color del tapón | Blanco |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 147 mm |
| Mostrar más |