Learn More
DWK Life Sciences Frascos redondos de medios AC Wheaton™ Con tapón de polipropileno blanco con revestimiento de polivinilo
Código de producto. 12369889 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 mL
125 ml
250 mL
500 mL
Tamaño del tapón:
33-400 mm
38-400 mm
48-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
12369889 60 mL 38-400 mm paquete de 48
10063823 30 mL 33-400 mm paquete de 48
12379889 125 ml 48-400 mm paquete de 24
12389889 250 mL 58-400 mm paquete de 24
12399889 500 mL 70-400 mm paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12369889 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W216996
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para su uso como frascos de muestras
  • Fabricados con vidrio Wheaton 800, que cumple con las normas USP tipo III
  • Útiles para polvos secos, muestras de suelo y almacenamiento de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 mL
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1,65 in
Material Vidrio sodocálcico
Color del tapón Blanco
Altura (métrico) 85 mm
Altura (imperial) 3,34 in
Revestimiento del tapón Poli/vinilo
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-400 mm
Diámetro (métrico) 42 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca