Learn More
DWK Life Sciences Frascos redondos de medios AC Wheaton™ Sin tapón
Código de producto. 12379899 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 mL
250 mL
500 mL
Tamaño del tapón:
33-400 mm
38-400 mm
48-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
paquete de 288
paquete de 432
paquete de 48
paquete de 96
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
12379899 500 mL 70-400 mm paquete de 48
12339899 30 ml 33-400 mm paquete de 432
12349899 60 ml 38-400 mm paquete de 288
12359899 125 mL 48-400 mm paquete de 144
12369899 250 mL 58-400 mm paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12379899 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W217009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Ideales para su uso como frascos de muestras
  • Fabricados con vidrio Wheaton 800, que cumple con las normas USP tipo III
  • Útiles para polvos secos, muestras de suelo y almacenamiento de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 500 mL
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Transparente
Material Vidrio sodocálcico
Altura (métrico) 145 mm
Altura (imperial) 5,7 in
Tamaño del tapón 70-400 mm
Diámetro (métrico) 76 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca