Especificaciones
| Antígeno | Wheat Germ Agglutinin (WGA), Fluorescein |
| Concentración | 5 mg/mL |
| Cantidad | 10 mg |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C. |
| Línea de productos | Novus |
| Tampón | 10 mM HEPES, 0.15 M NaCl, pH 7.5, 0.08% sodium azide, 0.1 mM CaCl2 |