Learn More
Cytiva Discos de drenaje de poliéster Whatman™
Código de producto. 11909327
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10 mm
22 mm
37 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11909327 10 mm paquete de 100
11919327 22 mm 100 PCS
11929327 37 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11909327 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 230300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.25€
    70.24€ / paquete de 100
    Ahorro 25.01€
    26% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una superficie plana para eliminar el desgarro o la rotura del filtro. Los discos de drenaje de poliéster Whatman™ se utilizan para soportar filtros de membrana. Están disponibles en una variedad de diámetros para su uso en una gama de d
Proporciona una superficie plana para eliminar el desgarro o la rotura del filtro.Los discos de drenaje de poliéster Whatman™ se utilizan para soportar filtros de membrana.Están disponibles en una variedad de diámetros para su uso en una gama de dis
Para su uso con equipamiento de membrana en el que es necesario una ayuda adicional para mejorar el caudal y el rendimiento. Se utiliza como separador entre membranas en aplicaciones de filtración de apilado en serie.
  • Poliéster químicamente inerte
  • Grosor de 100 μ m
  • Sin ligante
  • Disponibles en diferentes diámetros.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro Filtro de membrana
Material Poliéster
Para utilizar con (aplicación) Filtración por membrana, filtración por pila
Grosor (métrico) 100 μm
Tipo Disco de drenaje
Diámetro (métrico) 10 mm