Learn More
Cytiva Tiras de comparación integral de indicadores de pH Whatman™
Código de producto. 11914556
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de pH:
9,5 a 12
De 1 a 12
De 6 a 8,1
De 8 a 9,7
Desde 1,8 hasta 3,8
Desde 3,8 hasta 5,5
Desde 5,2 hasta 6,8
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de pH Tamaño de la unidad
11914556 9,5 a 12 paquete de 200
10451602 Desde 3,8 hasta 5,5 paquete de 200
11370684 De 1 a 12 paquete de 200
10114071 Desde 1,8 hasta 3,8 paquete de 200
10614282 Desde 5,2 hasta 6,8 paquete de 200
11330694 De 6 a 8,1 paquete de 200
11340694 De 8 a 9,7 paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11914556 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 2631990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.15€
    39.87€ / paquete de 200
    Ahorro 3.28€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
se usa para la determinación rápida de valores de pH
  • Lecturas de pH de forma instantánea
  • Exacto para una amplia gama de pruebas rutinarias de pH
  • Cómodo y portátil para un uso de campo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de pH 9,5 a 12
Formato Tira
Para utilizar con (aplicación) Pruebas de pH de rutina
Incluye Gráfico de color integral
Tipo Tira reactiva de indicador de pH, comparación integral
Dimensiones (L x An) 100 x 11 mm