Learn More
Cytiva Tiras de comparación integral de indicadores de pH Whatman™
Código de producto. 10451602
Change view
Click to view available options
Intervalo de pH:
9,5 a 12
De 1 a 12
De 6 a 8,1
De 8 a 9,7
Desde 1,8 hasta 3,8
Desde 3,8 hasta 5,5
Desde 5,2 hasta 6,8
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de pH unitSize
10451602 Desde 3,8 hasta 5,5 paquete de 200
11370684 De 1 a 12 paquete de 200
10114071 Desde 1,8 hasta 3,8 paquete de 200
10614282 Desde 5,2 hasta 6,8 paquete de 200
11330694 De 6 a 8,1 paquete de 200
11340694 De 8 a 9,7 paquete de 200
11914556 9,5 a 12 paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10451602 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 2627990
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
se usa para la determinación rápida de valores de pH
  • Lecturas de pH de forma instantánea
  • Exacto para una amplia gama de pruebas rutinarias de pH
  • Cómodo y portátil para un uso de campo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Intervalo de pH Desde 3,8 hasta 5,5
Formato Tira
Para utilizar con (aplicación) Pruebas de pH de rutina
Incluye Gráfico de color integral
Tipo Tira reactiva de indicador de pH, comparación integral
Dimensiones (L x An) 100 x 11 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.