Learn More
Cytiva Indicadores de pH Whatman™
Código de producto. 11354974
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 0 a 14
De 1 a 11
De 2 a 9
Cantidad:
1 rollo
100/paq.
200/Paq.
Tamaño de la unidad:
100 PCS
cada uno
paquete de 100
paquete de 200
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de pH Cantidad unitSize
11354974 De 0 a 14 100/paq. paquete de 100
11364974 De 2 a 9 100/paq. 100 PCS
11919347 De 1 a 11 1 rollo cada uno
11375254 De 0 a 14 200/Paq. paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 11354974 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 10362000
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Proporciona una determinación rápida de valores de pH. Los indicadores de pH Whatman™ están impregnados con una mezcla de varios indicadores que cambian de color al entrar en contacto con una solución de muestra en particular.
Proporciona una determinación rápida de valores de pH.Los indicadores de pH Whatman™ están impregnados con una mezcla de varios indicadores que cambian de color al entrar en contacto con una solución de muestra en particular.
Determine el pH mediante la tabla de comparación de color suministrada. Las tiras reactivas asumen un color determinado al entrar en contacto con la solución de muestra.
  • Lecturas de pH de forma instantánea
  • Exacto para una amplia gama de pruebas rutinarias de pH
  • Barato
  • Cómodo y portátil para un uso de campo. Estos indicadores de pH se han impregnado con una mezcla de varios indicadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de pH De 0 a 14
Formato Tira
Incluye Tabla de comparación de colores
Cantidad 100/paq.
Tipo Papel indicador