Learn More
Cytiva Papeles indicadores de pH, tiras de CF Whatman™
Código de producto. 11390684
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de pH:
4,5 a 10
De 0 a 14
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de pH Tamaño de la unidad
11390684 4,5 a 10 paquete de 100
10377481 De 0 a 14 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11390684 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 2614991
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona un valor de pH visual extremadamente claro y exacto mediante el uso de cuatro segmentos diferentes de papeles indicadores impregnados con colorante. Los papeles indicadores de pH, tiras de CF Whatman™ utilizan colorantes que se han unido químicamente al papel y no se pueden filtrar en la solución.
  • Soportes de plástico que mantienen la rigidez en líquidos
  • Los segmentos de papel en cada tira tienen colorantes unidos químicamente; no se pueden fundir en la solución
  • Los gráficos indicadores complementarios proporcionan una comparación clara
  • Tiras de intervalo completo (de 0 a 14) graduadas en unidades de 1 pH, tiras de intervalo amplio (de 4,5 a 10 pH) en unidades de 0,5 pH
  • Paquetes de 100, cada tira es de aproximadamente 6 × 80 mm (0,25 × 3 pulg)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de pH 4,5 a 10
Formato Tira
Graduaciones 0,5 pH
Incluye Soportes de plástico, segmentos de papel en cada tira, gráficos complementarios de indicación
Cantidad 100/paq.
Tipo Tira reactiva de pH, unido con color
Dimensiones (L x An) 80 x 6 mm
Longitud (métrico) 80 mm
Anchura (métrico) 6 mm