Learn More
Cytiva Papeles indicadores de pH, tiras de CF Whatman™
Descripción
Proporciona un valor de pH visual extremadamente claro y exacto mediante el uso de cuatro segmentos diferentes de papeles indicadores impregnados con colorante. Los papeles indicadores de pH, tiras de CF Whatman™ utilizan colorantes que se han unido químicamente al papel y no se pueden filtrar en la solución.
- Soportes de plástico que mantienen la rigidez en líquidos
- Los segmentos de papel en cada tira tienen colorantes unidos químicamente; no se pueden fundir en la solución
- Los gráficos indicadores complementarios proporcionan una comparación clara
- Tiras de intervalo completo (de 0 a 14) graduadas en unidades de 1 pH; tiras de intervalo amplio (de 4,5 a 10 pH) en unidades de 0,5 pH
- Paquetes de 100; cada tira es de aproximadamente 0,25 × 3 pulg (6 × 80 mm)
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Formato | Tira |
| Graduaciones | 1 pH |
| Incluye | Soportes de plástico, segmentos de papel en cada tira, gráficos complementarios de indicación |
| Cantidad | 100/paq. |
| Tipo | Tira reactiva de pH, unido con color |
| Dimensiones (L x An) | 80 x 6 mm |
| Longitud (métrico) | 80 mm |
| Anchura (métrico) | 6 mm |