Learn More
Cytiva Dedales de extracción de celulosa de grado 603 Whatman™
Código de producto. 11383065
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
33 mm
34 mm
35 mm
40 mm
44 mm
48 mm
Longitud (métrico):
60 mm
80 mm
85 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
130 mm
145 mm
150 mm
200 mm
205 mm
230 mm
Grosor de pared:
1,5 mm
1,5 mm
2 mm
2mm
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud (métrico) Grosor de pared unitSize
11383065 25 mm 80 mm 1,5 mm paquete de 25
11313075 28 mm 60 mm 1,5 mm paquete de 25
11343095 26 mm 60 mm 1,5 mm paquete de 25
11393065 27 mm 80 mm 1,5 mm paquete de 25
11343075 30 mm 80 mm 1,5 mm paquete de 25
11313085 33 mm 60 mm 1,5 mm paquete de 25
10237830 30 mm 100 mm 1,5 mm paquete de 25
10232031 33 mm 118 mm 1,5 mm paquete de 25
11323085 33 mm 90 mm 1,5 mm paquete de 25
11393075 33 mm 130 mm 1,5 mm paquete de 25
11303085 33 mm 205 mm 1,5 mm paquete de 25
11343085 34 mm 130 mm 1,5 mm 25 PCS
11373085 40 mm 85 mm 1,5 mm paquete de 25
11363085 35 mm 150 mm 1,5 mm paquete de 25
11303095 48 mm 145 mm 2mm paquete de 25
11343065 22 mm 60 mm 2 mm paquete de 25
11393085 44 mm 230 mm 2 mm paquete de 25
11333085 33 mm 94 mm 1,5 mm paquete de 25
11313095 48 mm 200 mm 2mm paquete de 25
10097740 22 mm 80 mm 1,5 mm paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 11383065 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 10350217
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    97.14€ / paquete de 25
    Ahorro 4.86€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Varios tamaños y longitudes para garantizar un ajuste óptimo. Los dedales de extracción de celulosa de grado 603 Whatman™ se utilizan en la extracción de pesticidas de muestras medioambientales y el análisis de grasa en la industria alimentaria
Dedales de celulosa pura
  • Fabricados con celulosa de algodón pura
  • Para la extracción de pesticidas a partir de muestras ambientales, análisis de grasa en la industria alimentaria
  • Los dedales de grosor único tienen un grosor de pared de aproximadamente 1 mm
  • Los dedales de doble espesor tienen∽ Espesor de pared de 2 mm
Dedales de vidrio borosilicatado
  • Para extracciones a alta temperatura hasta 550 °C (1022 °F). También para el uso de disolventes incompatibles con los dedales de celulosa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 paq.
Descripción Dedales de extracción de celulosa estándar 603 fabricados con celulosa de alta calidad disponibles en una amplia gama de tamaños.
Diámetro (imperial) interior 0,98 in
Diámetro interior (métrico) 25 mm
Material Celulosa
Grosor de pared 1,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Para analizar grasas y extraer compuestos orgánicos
Grado 603
Longitud (imperial) 3,1 in
Longitud (métrico) 80 mm
Temperatura máx. (imperial) 266 °F
Temperatura máxima 130 °C
Tipo de producto Dedal de extracción