Learn More
Cytiva Dedales de extracción de celulosa Whatman™
Código de producto. 11373065
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
25 mm
28 mm
31 mm
33 mm
41 mm
75 mm
80 mm
Longitud (métrico):
60 mm
80 mm
100 mm
123 mm
250 mm
Grosor de pared:
1 mm
1,5 mm
2,5 mm
3 mm
Grado:
603
603T
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud (métrico) Grosor de pared Grado unitSize
11373065 25 mm 60 mm 1,5 mm 603 paquete de 25
11363065 25 mm 100 mm 1,5 mm 603 paquete de 25
11323075 28 mm 80 mm 1,5 mm 603 paquete de 25
11303075 28 mm 100 mm 1,5 mm 603 paquete de 25
11310824 33 mm 80 mm 1,5 mm 603 paquete de 25
11373075 33 mm 100 mm 1,5 mm 603 paquete de 25
11383085 41 mm 123 mm 1,5 mm 603 paquete de 25
11323095 75 mm 250 mm 2,5 mm 603 paquete de 25
11323115 31 mm 80 mm 1 mm 603T paquete de 25
11333095 80 mm 250 mm 3 mm 603 paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11373065 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 10350215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    97.14€ / paquete de 25
    Ahorro 4.86€
    4% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantizan un ajuste óptimo con su amplia gama de tamaños adecuados para su uso en soportes de dedal y equipos de extracción automática. Los dedales de extracción de celulosa Whatman™ están fabricados con celulosa de alta calidad para ofrecer una excelente resistencia mecánica y retención.
Garantizan un ajuste óptimo con su amplia gama de tamaños adecuados para su uso en soportes de dedal y equipos de extracción automática.Los dedales de extracción de celulosa Whatman™ están fabricados con celulosa de alta calidad para ofrecer una excelente resistencia mecánica y retención.
  • Para equipos de extracción automáticos
  • Material de celulosa de alta calidad
  • Las dimensiones coinciden exactamente con los soportes de dedal
Información de órdenes
Se debe realizar una asignación adicional para el grosor de la pared al calcular diámetros externos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Dedales de extracción de celulosa estándar 603 fabricados con celulosa de alta calidad disponibles en una amplia gama de tamaños.
Diámetro (imperial) interior 0,98 in
Diámetro interior (métrico) 25 mm
Material Celulosa
Grosor de pared 1,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Para el análisis de grasas o pesticidas en alimentos y los materiales del suelo, así como en muchos procedimientos que implican una extracción sólido-líquido
Grado 603
Para utilizar con (equipo) Para aparatos de extracción automatizada
Longitud (imperial) 2,3 in
Longitud (métrico) 60 mm
Temperatura máx. (imperial) 248 °F
Temperatura máxima 130 °C
Tipo de producto Dedal de extracción