Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ WetTask™ Cubo dispensador de toallitas húmedas en rollo
Código de producto. 15391978 Tienda Kimberly-Clark Professional Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Mounting:
Independiente
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Mounting Tamaño de la unidad
15391978 Independiente paquete de 4
1 options
Código de producto. 15391978 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 7919
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00€
    30.19€ / paquete de 4
    Ahorro 169.81€
    84% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Kimtech™ WetTask™ Cubo dispensador de toallitas húmedas en rollo, ideal para entornos industriales y sanitarios de gran actividad.
  • Sistema de limpieza hermético y rellenable que utiliza paños preempapados para ayudar a controlar los costes de los disolventes y desinfectantes
  • Mejora la seguridad al reducir los derrames
  • Ideal para: limpiar y preparar superficies industriales y sanitarias con el disolvente, el producto químico o el detergente que elija
  • Rollo perforado grande para su uso en zonas con mucha actividad
  • Se pueden utilizar con una amplia gama de sistemas de dispensación fijos o móviles para ayudar a controlar el uso y reducir el gasto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cubo dispensador
Color Azul
Dimensiones (L x An) 44,5 x 35 cm
Longitud (imperial) 17,5 in
Longitud (métrico) 44,5 cm
Anchura (imperial) 8,7 in
Anchura (métrico) 22 cm
Altura (imperial) 13,8 in
Altura (métrico) 35 cm
Admite Toallas
Material Plástico
Mounting Independiente
No. of Compartments 1
Product Style Parte superior abierta