Learn More
Thermo Scientific™ Placas de pocillos WebSeal™, con código de barras para sistemas UHPLC Vanquish™
Código de producto. 15162729
Cambiar vista
Click to view available options
N.° por paquete:
5 placas
50
50 placas
Código de barras:
Incluye código de barras
Sin código de barras
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.° por paquete Código de barras unitSize
15162729 5 placas Sin código de barras paquete de 5
15896261 5 placas Incluye código de barras paquete de 5
15152729 50 Sin código de barras paquete de 50
15856261 50 placas Incluye código de barras paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15162729 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180P211
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga una mayor seguridad e integridad de las muestras mediante el uso de las placas de pocillos con código de barras Thermo Scientific™ WebSeal™.
Proporcione seguridad avanzada de las muestras e integridad de las muestras con las placas de pocillos Thermo Scientific™ WebSeal™ con código de barras para sistemas de UHPLC Vanquish™. Para una gran capacidad de procesamiento en un entorno intacto de integridad de las muestras, necesita más que una cromatografía rápida. El hardware y los consumibles deben mantener el ritmo de la velocidad de análisis y nuestras soluciones satisfacen esa necesidad. Existen soluciones proactivas que afectan significativamente a la seguridad de las muestras mediante soluciones de manipulación de muestras, como placas de pocillos con código de barras para plataformas de UHPLC Vanquish.
Polipropileno resistente a productos químicos y al calor
  • Amplia compatibilidad química con alcoholes, acetonitrilo y otros disolventes comunes para HPLC
  • Soporta temperaturas de −80 °C a +121 °C
  • Probado para GC para garantizar bajos niveles de sustanacias extraíbles
Amplia compatibilidad con instrumentos
  • Diseño de tamaño estándar SBS y ANSI
Formatos de pocillos para adecuarse a todas las aplicaciones
  • Formatos de pocillos poco profundos y profundos
  • Los pocillos con base en U y V aseguran una recuperación de muestras óptima
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Los recipientes Certified, GC/MS and LC/MS Tested
matriz, red, conjunto 8 x 12
Línea de productos Webseal
Color Clear
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) De 50 to 900 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Volumen total del pocillo (métrico) 1200 μl
Forma del pocillo En forma de U
N.° por paquete 5 placas
Intervalo de temperatura (métrico) -80°C to 121°C
Altura (métrico) 41,6 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 7 mm
Plate Size Deep Well