Learn More
Novus Biologicals™ WDR9 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Código de producto. 18351299 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
18351299 0,1 mL 0.01 ml
1 options
Código de producto. 18351299 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor H00054014T01
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 0,1 mL
Contenido y almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Objetivo WDR9
Sinónimo bromodomain and WD repeat domain containing 1, bromodomain and WD repeat-containing protein 1, C21orf107, chromosome 21 open reading frame 107, FLJ11315, FLJ43918, N143, transcriptional unit N143, WD repeat domain 9, WD repeat protein WDR9-form2, WD repeat-containing protein 9, WDR9
Símbolo de gen BRWD1