Learn More
Novus Biologicals™ WDR36 Overexpression Lysate
Código de producto. 18048556 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18048556 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18048556 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP205576
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
The WDR36 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Línea de células The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_64481. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Cantidad 0,1 mg
Tampón de almacenamiento RIPA buffer
Pureza Protein
Especificidad de la prueba Homo sapiens WDR36, mRNA.
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
Para uso exclusivo en investigación