Learn More
WBSCR27 Antibody - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Código de producto. 18604492 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18604492 0.02 mL 0.02 ml
18646742 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18604492 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2939730.02ml
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
WBSCR27 Polyclonal specifically detects WBSCR27 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno WBSCR27
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen MGC40131, Williams Beuren syndrome chromosome region 27, Williams-Beuren syndrome chromosomal region 27 protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-245 of human WBSCR27 (NP_689772.2). MAQEEGGSLPEVRARVRAAHGIPDLAQKLHFYDRWAPDYDQDVATLLYRAPRLAVDCLTQALPGPPHSALILDVACGTGLVAAELRAPGFLQLHGVDGSPGMLEQAQAPGLYQRLSLCTLGQEPLPSPEGTFDAVLIVGALSDGQVPCNAIPELHVTKPGGLVCLTTRTNSSNLQYKEALEATLDRLEQAGMWEGLVAWPVDRLWTAGSWLPPSWRWYPASLPRMASSPALSTCTESGRRPRLRK
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 155368
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG