Learn More
Memmert™ Baños de agua WTB
Código de producto. 17124604 Tienda Memmert Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7,5 L
10 L
17,5 L
23,1 L
37,5 L
51 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17124604 51 L cada uno
17198974 7,5 L cada uno
17178974 10 L cada uno
17188974 17,5 L cada uno
17145951 23,1 L cada uno
16807036 37,5 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17124604 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor WTB50
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Ideal para el control de la temperatura de pomadas, emulsiones, muestras, placas y soluciones nutritivas en laboratorio, así como para el almacenamiento en caliente y la calibración en el segmento industrial.
Intuitivo, flexible y calibrable: estas tres palabras describen el baño de agua Memmert WTB.
  • Tamaños de modelo: 6, 11, 15, 24, 35 y 50
  • Intervalo de temperatura de trabajo: + 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta + 100 °C
  • Intervalo de temperatura de trabajo con unidad de refrigeración Peltier CDP: +10°C a 100°C
  • Ajuste de temperatura: Celsius / Fahrenheit
  • Control de temperatura: sistema de seguridad de dos etapas para evitar el exceso de temperatura, alarma de exceso de temperatura ajustable individualmente
  • Temporizador: temporizador digital desde 1 min. hasta 99 horas 59 min., visual y acústico
  • Pantalla remota CustomView personalizable y de manejo intuitivo
  • Excelente concepto de manejo: pantalla gráfica a color con pantalla táctil y una navegación sencilla por los menús
  • Práctico y robusto: drenaje rápido del agua, fácil de limpiar
  • Puede ampliarse de forma flexible con accesorios personalizados (por ejemplo, bomba de circulación, unidad de refrigeración, dispositivo de agitación, soportes para tubos de ensayo)
  • Puede calibrarse para ajustes de temperatura precisos (calibración de 2 puntos)
Perfecto para el uso diario en el laboratorio: El recipiente de acero inoxidable de alta calidad con esquinas redondeadas es fácil de limpiar y se puede vaciar completamente a través de la válvula de vaciado estándar sin que queden residuos. Gracias a su diseño compacto y ergonómico, el Memmert WTB cabe en cualquier mesa de laboratorio.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 51 L
Certificaciones/conformidad CE
Intervalo de temperatura Al menos 5 por encima del ambiente hasta 100°C
Tipo baño de agua
Pantalla Pantalla gráfica a color de 3,5 in con pantalla táctil
Temporizador Temporizador digital desde 1 minuto hasta 99 horas 59 minutos, visual y acústico
Dimensiones (Pr x An x Al) 554 x 679 x 295 mm
Dimensiones (L x An x Al) Interior 592 x 472 x 200 mm
Peso con embalaje (métrico) 23 kg
Peso (métrico) 16 kg
Frecuencia 50/60 Hz