Learn More
Calidad WFI de agua, Corning™ Mediatech™
BIOPHARMA
Código de producto. 15373651
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
6 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15373651 500 mL 6 PCS
1 options
Código de producto. 15373651 Proveedor Corning Media Tech N.º de proveedor 25055CVC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    101.55€ / paquete de 6
    Ahorro 2.45€
    2% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
El agua de alta calidad Corning™ se fabrica en una instalación registrada por la FDA de acuerdo con un sistema de calidad completo que cumple con las normas cGMP y las normas ISO 13485 actuales. Corning ofrece una amplia gama de productos de agua de alta calidad para requisitos de volumen pequeño y grande. Estos productos eliminan el gasto de instalar y mantener su propio sistema de purificación de agua, y garantizan que tenga una fuente secundaria de agua que cumpla con sus especificaciones. El agua Corning de alta calidad está disponible en una variedad de tamaños de envase, y comprobada según especificaciones que pueden incluir requisitos de monografías de la USP y la EP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 500 mL