Learn More
Solución de agua R, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12940564 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5000 mL
Tamaño de la unidad:
5000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12940564 5000 mL 5000 ml
1 options
Código de producto. 12940564 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP 226 5000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00€
    151.04€ / 5000 ml
    Ahorro 8.96€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Cantidad 5000 mL
Forma física Líquido