Learn More
Thermo Scientific™ Agar para el recuento de placa de agua de agar, en frasco
Description
Haga recuento de todos los microorganismos cultivables del agua mediante la técnica de recuento de colonias con el agar para recuento de placa de agua Thermo Scientific™ Oxoid™ preparado en frascos..Este medio nutritivo no selectivo cumple la norma ISO 6222:1999 (E) Calidad del agua. Enumeración de microorganismos cultivables. Recuento de colonias por siembra en medio de cultivo de agar nutritivo1.
Los recuentos de colonias son útiles para evaluar la integridad de las fuentes de aguas subterráneas y la eficacia de los procesos de tratamiento de aguas, como la coagulación, la filtración y la desinfección. Asimismo, proporcionan una indicación de la pulcritud e integridad del sistema de distribución. También se pueden utilizar para evaluar la idoneidad del suministro de agua para la preparación de alimentos y bebidas y evitar así la contaminación del producto con organismos de alteraciones.
El principal valor de los recuentos de colonias radica en la detección de cambios respecto a los recuentos esperados, en base a un control frecuente y a largo plazo. Cualquier aumento repentino del recuento puede ser una advertencia temprana de contaminación grave e indicar la necesidad de una investigación investigation.1
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad. Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Specifications
Especificaciones
| Color | Amarillo claro |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 25 °C |
| Formato | Frasco de jarabe de 125 ml |
| Origen de fabricación | Reino Unido |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 100,0 g +1,5 g |
| Tipo de empaquetado | 10 frascos de sirope en una caja |
| Cantidad | 10/paq. |