Descripción
Agua, H2O , Número CAS-7732-18-5, monóxido de dihidrógeno, óxido de dihidrógeno, 1L, < -0,005 AU a 280 nm, < -0,005 AU a 260 nm, < -0,005 AU a 254 nm, < -0,01 AU a 210 nm, < -0,01 AU a 230 nm, < -0,01 AU a 240 nm, < -0,01 AU a 220 nm, 10 ppb máx., 100 °C, 20 ppb máx.
Nota: Las botellas de vidrio tienen revestimiento fluorado.
EcoSafPak™ es un sistema de envasado respetuoso con el medio ambiente fabricado con material 100 % reciclable por un proveedor certificado por SFI.
Especificaciones
Especificaciones
| Absorbancia | ≤0,005 UA a 254nm, ≤0,005 UA a 260nm, ≤0,005 UA a 280nm, ≤0,01 UA a 210nm, ≤0,01 UA a 220nm, ≤0,01 UA a 230nm, ≤0,01 UA a 240nm |
| Nombre del producto químico o material | Agua |
| pH | 7 |
| Color | Incolora |
| Punto de fusión | de 0 °C |
| Punto de ebullición | de 100 °C |
| Notas de grado de pureza | LC-MS & UHPLC-UV |
| Índice Merck | 15, 10237 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 18.02 |
| Grado | OPTIMA™ LC-MS |
| Mostrar más |