Learn More
Agua, grado LC/MS Optima™, Fisher Chemical™
Código de producto. 10095164 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
4 l
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
4 LT
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10095164 500 mL 500 ml
10728098 1 L 1 LT
10505904 2.5 L 2.50 LT
11947199 4 l 4 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10095164 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor W6500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.50€
    32.80€ / 500 ml
    Ahorro 14.70€
    30% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Agua, H2O , Número CAS-7732-18-5, monóxido de dihidrógeno, óxido de dihidrógeno, 1L, < -0,005 AU a 280 nm, < -0,005 AU a 260 nm, < -0,005 AU a 254 nm, < -0,01 AU a 210 nm, < -0,01 AU a 230 nm, < -0,01 AU a 240 nm, < -0,01 AU a 220 nm, 10 ppb máx., 100 °C, 20 ppb máx. | CAS: 7732-18-5 | H2O | 18,015 g/mol
Agua, H2O , Número CAS-7732-18-5, monóxido de dihidrógeno, óxido de dihidrógeno, 1L, < -0,005 AU a 280 nm, < -0,005 AU a 260 nm, < -0,005 AU a 254 nm, < -0,01 AU a 210 nm, < -0,01 AU a 230 nm, < -0,01 AU a 240 nm, < -0,01 AU a 220 nm, 10 ppb máx., 100 °C, 20 ppb máx.
Nota: Las botellas de vidrio tienen revestimiento fluorado.
EcoSafPak™ es un sistema de envasado respetuoso con el medio ambiente fabricado con material 100 % reciclable por un proveedor certificado por SFI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Número MDL 11332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Absorbancia ≤0,005 UA a 254nm, ≤0,005 UA a 260nm, ≤0,005 UA a 280nm, ≤0,01 UA a 210nm, ≤0,01 UA a 220nm, ≤0,01 UA a 230nm, ≤0,01 UA a 240nm
Nombre del producto químico o material Water
pH 7
Color Incoloro
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 100 °C
Notas de grado de pureza LC-MS & UHPLC-UV
Índice Merck 15, 10237
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado OPTIMA™ LC-MS
Envase Frasco de vidrio
Residuos después de la evaporación ≤1ppm
Presión de vapor 17,5 mmHg a 20 °C
Filtrado Filtrado a 0,03 micras.
Densidad 1.000g/cm³
Certificado de análisis Análisis de lote real en la etiqueta; certificado análisis del lote real disponible previa solicitud
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido