Learn More
Agua, LC-MS Ultra CHROMASOLV™, Solstice
Código de producto. 15651400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15651400 2 L Frasco de vidrio 2 litros
15641400 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15651400 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 142632L
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, probado para UHPLC-MS
  • Para las aplicaciones de LC-MS y UHPLC más exigentes
  • Probado para idoneidad para UHPLC-MS
  • Máxima pureza de disolvente para límites de detección bajos
  • Ruido inicial de MS extremadamente bajo
  • Reproducibilidad ejemplar entre lotes
  • Niveles bajos de trazas de metales
  • Envasado en frascos de vidrio de borosilicato transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Número MDL MFCD00011332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
pH De 6 a 8 (a 20 °C)
Color Incoloro
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 100 °C
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Formula Weight (peso de la fórmula) 18,02g/mol
Grado CHROMASOLV™ LC-MS Ultra
Envase Frasco de vidrio
Densidad 1.000g/mL a 3,98 °C
Cantidad 2 L
Índice de refracción n20/D 1.34(lit.)
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Water