Learn More
Agua, LC-MS Ultra CHROMASOLV™, Solstice
Descripción
- Para las aplicaciones de LC-MS y UHPLC más exigentes
- Probado para idoneidad para UHPLC-MS
- Máxima pureza de disolvente para límites de detección bajos
- Ruido inicial de MS extremadamente bajo
- Reproducibilidad ejemplar entre lotes
- Niveles bajos de trazas de metales
- Envasado en frascos de vidrio de borosilicato transparente
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Water |
| pH | De 6 a 8 (a 20 °C) |
| Color | Incoloro |
| Punto de fusión | de 0 °C |
| Punto de ebullición | de 100 °C |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 2050024 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 18,02g/mol |
| Grado | CHROMASOLV™ LC-MS Ultra |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mostrar más |