Learn More
Agua, grado LC/MS, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30280923 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30280923 1 L 1 litro
30280922 500 mL 500 ml
30280924 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30280923 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor T000061000
Solicitar formato a granel o personalizado
Peso molecular (g/mol) 18.02 g/mol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
CAS 7732-18-5
Porcentaje de pureza 99.90%
Grado LC-MS
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 L